160741
3-Methyl-2-nitrophenol
99%
Sinonimo/i:
2-Nitro-m-cresol, 3-Hydroxy-2-nitrotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
106-108 °C/9.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Cc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
QIORDSKCCHRSSD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?