Key Documents
15838
Sigma-Aldrich
(R)-4-(Boc-amino)-6-methylheptanoic acid
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-γ-L-dihomo-leucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)C[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4/c1-9(2)8-10(6-7-11(15)16)14-12(17)18-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
ILHMTULQPDRVLS-SNVBAGLBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)