Documenti fondamentali
15647
Sigma-Aldrich
Polystyrol Microspheres 2-hydroxyethylated
extent of labeling: ~1.3 mmol/g loading
Sinonimo/i:
2-Hydroxyethyl-polystyrene, Polystyrene M OH
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~1.3 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
~5 μm
Gruppo funzionale
alcohol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)