Documenti fondamentali
156205
Sigma-Aldrich
2-metossietanolo
spectrophotometric grade, ≥99.3%
Sinonimo/i:
Etere monometilico di etilenglicole, Glicole metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
1731074
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
Grado
spectrophotometric grade
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
6.17 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.3%
Temp. autoaccensione
548 °F
Limite di esplosione
24.5 %
Impurezze
<0.020% water
Residuo dopo evaporazione
<0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. eboll.
124-125 °C (lit.)
124-125 °C
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Immune system, thymus
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bart van der Burg et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 55, 95-103 (2014-12-22)
There is a great need for alternative testing methods for reproductive toxicants that are practical, fast, cost-effective and easy to interpret. Previously we followed a pragmatic approach using readily available tests, which was successful in predicting reproductive toxicity of chemicals
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation