Documenti
15567
Sigma-Aldrich
N-Boc-N-methylethylenediamine
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl N-(2-aminoethyl)-N-methylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Beilstein:
3588326
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.447
Densità
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Boc
amine
Stringa SMILE
NCCN(C)C(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9/h5-6,9H2,1-4H3
QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Mono-protected building block
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
J.A.W. Kruijtzer et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5335-5335 (1997)
G. Eisenbrand et al.
Synthesis, 1247-1247 (1996)