155411
Tetraethyl pyrophosphite
96%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2POP(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
79-81 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(OCC)OP(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O5P2/c1-5-9-14(10-6-2)13-15(11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
RDXABLXNTVBVML-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Tetraethyl pyrophosphite was used in the preparation of diethyl fluorophosphonites.
The product can be used as a reagent for peptide synthesis.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Scot D. Pedersen et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 8024-8031 (1996-11-15)
Three novel perfluorovinyl ethers containing phosphonate ester groups, diethyl 1,1,2,2,3,3,5,6,6-nonafluoro-4-oxa-5-hexenylphosphonate, (EtO)(2)P(O)(CF(2))(3)OCF=CF(2) (1), diethyl 1,1,2,2,4,5,5-heptafluoro-3-oxa-4-pentenylphosphonate, (EtO)(2)P(O)(CF(2))(2)OCF=CF(2) (2), and diethyl 1,1,2,2,4,5,5,7,8,8-decafluoro-4-trifluoromethyl-3,6-dioxa-7-octenylphosphonate, CF(2)=CFOCF(2)CF(CF(3))O(CF(2))(2)P(O)(OEt)(2) (3), have been synthesized. Perfluorovinyl ethers 1 and 2 were synthesized from methyl 4-trifluoroethenoxy-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate and methyl 3-trifluoroethenoxy-2,2,3,3-tetrafluoropropanoate, respectively, while perfluorovinyl