Documenti fondamentali
15405
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-OH
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine, Boc-O-benzyl-L-threonine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OCH2C6H5)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.36
Beilstein:
3065591
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +16.5±1°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
112-117 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1
CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)