Key Documents
15372
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.34
Beilstein:
4907143
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D +14±1°, c = 1% in methylene chloride
Punto di fusione
67-69 °C
68-70 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1[C@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
Altre note
Chiral glycine derivative used for the synthesis of amino acids
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M. Gander-Coquoz et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 224-224 (1988)
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 237-237 (1987)
R. Fitzi et al.
Tetrahedron, 44, 5277-5277 (1988)