Key Documents
152072
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
Sinonimo/i:
N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxyquinoline-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.29
Beilstein:
533048
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Punto di fusione
62-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)