150738
Azobenzene
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 104 °C)
Saggio
96%
Temp. autoaccensione
890 °F
P. eboll.
293 °C (lit.)
Punto di fusione
65-68 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
DMLAVOWQYNRWNQ-BUHFOSPRSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?