Documenti fondamentali
14999
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(3-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-3-methyl-D-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1cccc(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
HBBXWMALJNZDOM-GFCCVEGCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)