Documenti fondamentali
14994
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3,4-F2)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-3,4-difluoro-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17F2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.29
Beilstein:
8566144
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H17F2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
CYAOPVHXASZUDE-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)