Documenti
14981
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homotrp-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-4-(3-indolyl)butyric acid, Nβ-Boc-L-β-homotryptophan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.37
Beilstein:
8432655
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-12(9-15(20)21)8-11-10-18-14-7-5-4-6-13(11)14/h4-7,10,12,18H,8-9H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t12-/m0/s1
TUZZBYOOQVPWSG-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3