148326
N,N′-Methylenebis(acrylamide)
electrophoresis grade, ≥99%
Sinonimo/i:
Bis-acrylamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electrophoresis grade
Densità del vapore
5.31 (vs air)
Saggio
≥99%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 20 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?