Documenti fondamentali
14630
Sigma-Aldrich
(−)-1,4-Bis-O-(4-chlorobenzyl)-L-threitol
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
(S,S)-(−)-1,4-Bis-(4-chlorobenzyloxy)-2,3-butanediol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20Cl2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.26
Beilstein:
5295121
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
eCl@ss:
39020507
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −6.0±0.5°, c = 3% in chloroform
Punto di fusione
72-74 °C
Gruppo funzionale
chloro
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C18H20Cl2O4/c19-15-5-1-13(2-6-15)9-23-11-17(21)18(22)12-24-10-14-3-7-16(20)8-4-14/h1-8,17-18,21-22H,9-12H2/t17-,18-/m0/s1
MBGYQXOSGYFFSY-ROUUACIJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)