Documenti fondamentali
145297
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxynaphthalene
99%
Sinonimo/i:
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
About This Item
Formula condensata:
C10H6(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
2044002
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Synthon used in the preparation of divinylnaphthalenes and naphthodipyrans.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 464-464 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7388-7388 (1993)