Documenti fondamentali
144460
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-quinoxalinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
246-248 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc2ccccc2nc1O
Confezionamento
Packaged in poly bottles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)