Documenti fondamentali
142166
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) diacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO2)2Sb(C6H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: antimony
reagent type: catalyst
Punto di fusione
217-221 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Sb](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
MPOFCRCFZPKTCF-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mio Matsumura et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 63(2), 130-133 (2015-03-10)
The reaction of triarylantimony diacetates [Ar3Sb(OAc)2] with dialkyl H-phosphites [H-PO(OR)2] in the presence of a Pd(PPh3)4 (5 mol%) catalyst led to the formation of arylphosphonates in moderate to excellent yield under base-free conditions. This reaction is the first example of