Documenti fondamentali
13955
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium iodide
≥98.0% (AT)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2N(I)(C2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.22
Beilstein:
3918218
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (AT)
Stringa SMILE
[I-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.HI/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
JWLJBISFJGEYMT-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Luís Almeida et al.
Immunity, 54(1), 68-83 (2020-11-26)
While antibiotics are intended to specifically target bacteria, most are known to affect host cell physiology. In addition, some antibiotic classes are reported as immunosuppressive for reasons that remain unclear. Here, we show that Linezolid, a ribosomal-targeting antibiotic (RAbo), effectively