131873
Tetrachlorothiophene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. eboll.
75 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-30 °C (lit.)
Densità
1.704 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1sc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C4Cl4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
WZXXZHONLFRKGG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges