Documenti
128023
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3BrN2S · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
165 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Br[H].Nc1ncc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S.BrH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide was used in the preparation of N-(5-Bromo-2-thiazolyl)-2-acetylamino-2-ethoxycarbonyl-3-(2-furyl)-propanamide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
T Kitagawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(3), 335-339 (2001-03-20)
N-Substituted 2-acetylamino-2-ethoxycarbonyl-3-(2-furyl)propanamides (8) were synthesized through the reaction of amines (13) with 2-acetylamino-2-ethoxycarbonyl-3-(2-furyl)propanoic acid (3b), which was prepared via condensation of 2-(bromomethyl)furan (10b) with diethyl acetamidomalonate, followed by partial hydrolysis of the resultant diethyl ester (3a) in the presence of