127396
Diphenyliodonium nitrate
Sinonimo/i:
DPIN
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
λmax
203 nm
226 nm (2nd)
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3)4/h1-10H;/q+1;-1
CQZCVYWWRJDZBO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges