Documenti fondamentali
126586
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
99%
Sinonimo/i:
Neopentylglycol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Beilstein:
605291
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
1.34 %, 149 °F
18.8 %, 177 °F
Punto di fusione
123-127 °C
Stringa SMILE
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)