123366
2-Heptanone
98%
Sinonimo/i:
Methyl pentyl ketone
About This Item
Densità del vapore
3.94 (vs air)
Tensione di vapore
2.14 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
739 °F
Limite di esplosione
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. eboll.
149-150 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?