Documenti fondamentali
121983
Sigma-Aldrich
α-(4-Pyridyl)benzhydrol
75%, technical grade
Sinonimo/i:
α,α-Diphenyl-4-pyridinemethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
75%
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccncc3
InChI
1S/C18H15NO/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-14,20H
MRHLFZXYRABVOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
α-(4-Pyridyl)benzhydrol(LOH) acts as a ligand and reacts with zinc halides giving the complexes [Zn(LOH)2X2] (X = Cl; X = Br; X = I). It reacts with Ag(CF3SO3) to form a mixed organic/inorganic analogue of wheel-and-axle diol complex [Ag(LOH)2(CF3SO3)(CH3CN)].
Applicazioni
Thiol-protecting reagent.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Structural Role of the Triflate Anion in the Non-Covalent Silver Polymer [Ag (LOH)2 (CF3SO3)(CH3CN)]{LOH= a-(4-Pyridyl) benzhydrol}.
Bacchi A, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2004(10), 1985-1991 (2004)
Unusual hydrogen bonded (OH) 4 tetrahedral nests organize zinc (II) coordination complexes in a non covalent diamondoid network.
Bacchi A, et al.
CrystEngComm, 9(4), 313-318 (2007)
Silke B Bodendiek et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 106-106 (2012-06-12)
The paucity of specific pharmacological agents has been a major impediment for delineating the roles of gap junction (GJ) channels formed by connexin proteins in physiology and pathophysiology. Here, we used the selective optimization of side activities (SOSA) approach, which