Documenti fondamentali
116556
Sigma-Aldrich
Harmol hydrochloride dihydrate
98%
Sinonimo/i:
1-Methyl-9H-pyrido(3,4-b)indol-7-ol, 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol hydrochloride dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10N2O · HCl · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.71
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marcos Tascon et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(13), 3637-3645 (2015-03-10)
The use of algae as a foodstuff is rapidly expanding worldwide from the East Asian countries, where they are also used for medical care. Harmala alkaloids (HAlk) are a family of bioactive compounds found in the extracts of some plants