104760
Chloro(methyl)diphenylsilane
98%
Sinonimo/i:
Chloro-diphenyl-methylsilane, DPMSCl, Diphenylmethylchlorosilane, Methyldiphenylchlorosilane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3 mmHg ( 125 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.574 (lit.)
P. ebollizione
295 °C (lit.)
Densità
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13ClSi/c1-15(14,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?