Documenti fondamentali
103314
Sigma-Aldrich
Chloro(4-chlorophenyl)phenylmethane
97%
Sinonimo/i:
4-Chlorobenzhydryl chloride
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH(C6H5)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.603 (lit.)
P. eboll.
159-160 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Contact dermatitis due to p-chlorophenyl phenyl chloromethane (author's transl)].
A Rothe et al.
Dermatologische Monatschrift, 166(6), 389-393 (1980-06-01)