AC7429322789
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-Bromo-5-chloro-benzenethiol
Scegli un formato
SKU del venditore: ACI-02425-1G
336,28 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: ACI-02425-1G
336,28 €
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4BrClS/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChI
UZUXOOFXQLBGNH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-02425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)