AC7394281688
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
4-Hydrazinocarbonyl-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
Scegli un formato
SKU del venditore: ACI-02001-1G
259,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: ACI-02001-1G
259,00 €
Iupac Name
benzyl 4-(hydrazinocarbonyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19N3O3/c15-16-13(18)12-6-8-17(9-7-12)14(19)20-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,15H2,(H,16,18)
InChI
DHNZPTXPFMSBML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-02001
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)