Documenti fondamentali
AC7300013042
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Scegli un formato
1 G
216,22 €
5 G
699,22 €
SKU del venditore: ACI-NI-00248-1G
216,22 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
216,22 €
5 G
699,22 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.2
Numero MDL:
SKU del venditore: ACI-NI-00248-1G
216,22 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-(trifluoromethoxy)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NOS/c9-8(10,11)13-6-4-2-1-3-5(6)7(12)14/h1-4H,(H2,12,14)
InChI
WVRLRVCJDVSKRC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00248
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00248
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)