Documenti fondamentali
ADVH996C0FCA
AChemBlock
2-Ethyl-2-methyl-decanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-ethyl-2-methyldecanoic acid
Inchi Code
1S/C13H26O2/c1-4-6-7-8-9-10-11-13(3,5-2)12(14)15/h4-11H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
JFWZRVKAMYDLHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless oil
Product Link
https://www.achemblock.com/x188559-2-ethyl-2-methyl-decanoic-acid.html
Synonym
2-ethyl-2-methyldecanoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x188559-2-ethyl-2-methyl-decanoic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)