Documenti fondamentali
ADVH98733B52
AChemBlock
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl stearate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.72
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl stearate
Inchi Code
1S/C27H53NO2/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(29)30-24-22-26(2,3)28-27(4,5)23-24/h24,28H,6-23H2,1-5H3
InChI
JMUOXOJMXILBTE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/v143088-2-2-6-6-tetramethyl-4-piperidinyl-stearate.html
Synonym
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl stearate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v143088-2-2-6-6-tetramethyl-4-piperidinyl-stearate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)