Documenti fondamentali
ADVH97EBCCE6
AChemBlock
4-Chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Scegli un formato
5 G
249,84 €
25 G
696,87 €
100 G
1.970,61 €
SKU del venditore: U103556-5G
249,84 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
249,84 €
25 G
696,87 €
100 G
1.970,61 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.55
Numero MDL:
SKU del venditore: U103556-5G
249,84 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H9ClIN3/c1-5(2)14-3-6(11)7-8(10)12-4-13-9(7)14/h3-5H,1-2H3
InChI
KJHYDYATVCGFKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95.00%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u103556-4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo-2-3-d-pyrimidine.html
Synonym
4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u103556-4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo-2-3-d-pyrimidine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)