Documenti fondamentali
ADVH97AC699C
AChemBlock
Endo-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
213,09 €
250 MG
268,21 €
1 G
592,77 €
SKU del venditore: O32986-100MG
213,09 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
213,09 €
250 MG
268,21 €
1 G
592,77 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.65
Numero MDL:
SKU del venditore: O32986-100MG
213,09 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S)-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-1-2-6(7)4-8-3-5;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+,7?;
InChI
YCMFHKGTJWAZSH-VPEOJXMDSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32986-endo-3-azabicyclo-3-2-1-octan-8-ol-hydrochloride.html
Synonym
Endo-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32986-endo-3-azabicyclo-3-2-1-octan-8-ol-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)