Documenti fondamentali
ADVH94547BB4
AChemBlock
pentyl 4-(dimethylamino)benzoate
Scegli un formato
100 MG
152,90 €
250 MG
198,40 €
500 MG
286,80 €
1 G
354,40 €
2.5 G
572,80 €
5 G
936,80 €
10 G
1.664,80 €
SKU del venditore: EN300-127045-100MG
152,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
152,90 €
250 MG
198,40 €
500 MG
286,80 €
1 G
354,40 €
2.5 G
572,80 €
5 G
936,80 €
10 G
1.664,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-127045-100MG
152,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
pentyl 4-(dimethylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C14H21NO2/c1-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(10-8-12)15(2)3/h7-10H,4-6,11H2,1-3H3
InChI
LXTZRIBXKVRLOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t101403-pentyl-4-dimethylamino-benzoate.html
Synonym
pentyl 4-(dimethylamino)benzoate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t101403-pentyl-4-dimethylamino-benzoate.html