ADVH7F3834EF
AChemBlock
2-amino-2-(3,5-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
amino(3,5-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO2.ClH/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(11)8(12)13;/h1-3,7H,11H2,(H,12,13);1H
InChI
CPQMVIKDRJMUKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87381-2-amino-2-3-5-dichlorophenyl-acetic-acid-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)