Documenti fondamentali
ADVH7F381DE5
AChemBlock
1-amino-2-(4-bromophenyl)propan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.1
Numero MDL:
Iupac Name
1-amino-2-(4-bromophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-9(12,6-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3
InChI
QJGNVTOFOKTFAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q66028-1-amino-2-4-bromophenyl-propan-2-ol.html
Synonym
1-amino-2-(4-bromophenyl)propan-2-ol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66028-1-amino-2-4-bromophenyl-propan-2-ol.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)