Documenti fondamentali
ADVH7F381992
AChemBlock
2-Sulfamoyl-nicotinic acid methyl ester
Scegli un formato
250 MG
220,46 €
1 G
575,63 €
5 G
2.302,53 €
SKU del venditore: P51750-250MG
220,46 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
220,46 €
1 G
575,63 €
5 G
2.302,53 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.22
Numero MDL:
SKU del venditore: P51750-250MG
220,46 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(aminosulfonyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S/c1-13-7(10)5-3-2-4-9-6(5)14(8,11)12/h2-4H,1H3,(H2,8,11,12)
InChI
MCSRJNIUDNKGQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p51750-2-sulfamoyl-nicotinic-acid-methyl-ester.html
Synonym
methyl 2-sulfamoylnicotinate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51750-2-sulfamoyl-nicotinic-acid-methyl-ester.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)