ADVH7F37FDC0
AChemBlock
4-Chloro-N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)nicotinamide
About This Item
Iupac Name
4-chloro-N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)nicotinamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O3/c10-8-1-2-11-3-7(8)9(15)12-6(4-13)5-14/h1-3,6,13-14H,4-5H2,(H,12,15)
InChI
AGPCJNAUVXXIBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32622-4-chloro-n-1-3-dihydroxypropan-2-yl-nicotinamide.html
Synonym
4-chloro-n-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)nicotinamide
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32622-4-chloro-n-1-3-dihydroxypropan-2-yl-nicotinamide.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)