Documenti fondamentali
ADVH7F37DEA1
AChemBlock
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
606,25 €
1 G
1.818,75 €
SKU del venditore: L14833-250MG
606,25 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
606,25 €
1 G
1.818,75 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.63
Numero MDL:
SKU del venditore: L14833-250MG
606,25 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)6-5-7(10)12-13-4-3-11-8(6)13/h3-5H,2H2,1H3
InChI
CIAQVQZULVRNHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14833-ethyl-6-chloroimidazo-1-2-b-pyridazine-8-carboxylate.html
Synonym
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14833-ethyl-6-chloroimidazo-1-2-b-pyridazine-8-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)