ADVH7F37D666
AChemBlock
1-Boc-3-cyclohexyl-piperazine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-cyclohexyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-10-9-16-13(11-17)12-7-5-4-6-8-12/h12-13,16H,4-11H2,1-3H3
InChI
KYRDQEBDGNCFSC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22601-1-boc-3-cyclohexyl-piperazine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)