Documenti fondamentali
ADVH7F37AFE9
AChemBlock
tert-butyl 1H-pyrrol-2-ylcarbamate
Scegli un formato
250 MG
232,70 €
1 G
600,13 €
5 G
1.702,40 €
SKU del venditore: T102112-250MG
232,70 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
232,70 €
1 G
600,13 €
5 G
1.702,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero MDL:
SKU del venditore: T102112-250MG
232,70 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1H-pyrrol-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10-7/h4-6,10H,1-3H3,(H,11,12)
InChI
FMZRREGKVGYJDA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
gray solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t102112-tert-butyl-1h-pyrrol-2-ylcarbamate.html
Synonym
tert-butyl (1h-pyrrol-2-yl)carbamate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t102112-tert-butyl-1h-pyrrol-2-ylcarbamate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)