Documenti fondamentali
ADVH7F37AACC
AChemBlock
(4aR,7aS)-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
421,30 €
250 MG
641,76 €
1 G
1.523,58 €
SKU del venditore: T94480-100MG
421,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
421,30 €
250 MG
641,76 €
1 G
1.523,58 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.65
Numero MDL:
SKU del venditore: T94480-100MG
421,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4aR,7aS)-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6;/h6-8H,1-5H2;1H/t6-,7+;/m1./s1
InChI
JWEHBYVWAVHAEP-HHQFNNIRSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t94480-4ar-7as-2-3-4-4a-5-6-7-7a-octahydrocyclopenta-b-1-4-oxazine-hydrochloride.html
Synonym
(4ar,7as)-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94480-4ar-7as-2-3-4-4a-5-6-7-7a-octahydrocyclopenta-b-1-4-oxazine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)