Documenti fondamentali
ADVH49B82D1A
AChemBlock
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c8-6-5-10-7(6)1-3-9-4-2-7/h6H,1-5,8H2
InChI
DUXQWTILNFESDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s85759-1-7-dioxaspiro-3-5-nonan-3-amine.html
Synonym
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s85759-1-7-dioxaspiro-3-5-nonan-3-amine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)