Documenti fondamentali
ADVH303C2333
AChemBlock
(2-methyloxetan-2-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2-methyl-2-oxetanyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c1-5(4-6)2-3-7-5/h6H,2-4H2,1H3
InChI
SHSBMPDSSWZEPU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/q62788-2-methyloxetan-2-yl-methanol.html
Synonym
(2-methyloxetan-2-yl)methanol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q62788-2-methyloxetan-2-yl-methanol.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)