ADVH14DBE784
AChemBlock
7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: P51144-250MG
341,69 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: P51144-250MG
341,69 €
Iupac Name
7-nitro-2-phenyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10N2O4/c18-15(19)11-6-10-7-12(9-4-2-1-3-5-9)16-14(10)13(8-11)17(20)21/h1-8,16H,(H,18,19)
InChI
VJPDDMKAPSYDDQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51144-7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)