Documenti fondamentali
ADVH14DBE2C5
AChemBlock
4-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Scegli un formato
250 MG
304,95 €
1 G
678,50 €
5 G
1.891,00 €
SKU del venditore: P48094-250MG
304,95 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
304,95 €
1 G
678,50 €
5 G
1.891,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.06
Numero MDL:
SKU del venditore: P48094-250MG
304,95 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-3-2-6-7(9)4-10-5-8(6)11/h2-5H,1H3
InChI
MDDCUEWRLKTNMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48094-4-bromo-1-methyl-1h-pyrrolo-2-3-c-pyridine.html
Synonym
4-bromo-1-methyl-1h-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48094-4-bromo-1-methyl-1h-pyrrolo-2-3-c-pyridine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)