Documenti fondamentali
ADVH14DBDF43
AChemBlock
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
415,18 €
250 MG
629,51 €
1 G
1.480,71 €
SKU del venditore: P44760-100MG
415,18 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
415,18 €
250 MG
629,51 €
1 G
1.480,71 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.14
Numero MDL:
SKU del venditore: P44760-100MG
415,18 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9F3O2/c8-7(9,10)4-6(5(11)12)2-1-3-6/h1-4H2,(H,11,12)
InChI
XRIDSIZKSOTJFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44760-1-2-2-2-trifluoroethyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44760-1-2-2-2-trifluoroethyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)