Documenti fondamentali
ADVH14DBDF05
AChemBlock
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane; trifluoroacetic acid
Scegli un formato
250 MG
543,78 €
1 G
1.266,38 €
5 G
3.679,14 €
SKU del venditore: P50340-250MG
543,78 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
543,78 €
1 G
1.266,38 €
5 G
3.679,14 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.16
Numero MDL:
SKU del venditore: P50340-250MG
543,78 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9F2NO.C2HF3O2/c7-6(8)1-5(10-4-6)2-9-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h9H,1-4H2;(H,6,7)
InChI
UVMYPEYYQIKQPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p50340-7-7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro-3-4-octane-trifluoroacetic-acid.html
Synonym
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane 2,2,2-trifluoroacetate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p50340-7-7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro-3-4-octane-trifluoroacetic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)